Learn More
Cytiva Columnas illustra™ NAP™
Se utilizan para la purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos (>10-mer) en menos de 15 minutos por flujo por gravedad. Las columnas Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ son columnas desechables preempaquetadas con Sephadex™ G-25 para grado ADN
217.00€ - 497.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos |
---|---|
Incluye | Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras |
Tipo de producto | NAP-10 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10228284
|
Cytiva
17-0854-01 |
20/Paq. |
217.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10208564
|
Cytiva
17-0854-02 |
50/Paq. |
497.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Las columnas desechables preenvasadas con gel para grado ADN Sephadex™ G-25 solo requieren la gravedad para el procesamiento
- Disponibles en tres tamaños en función del volumen de muestra: 0.5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2.5 ml (NAP-25)
- Útil para purificación a pequeña escala, desalinización e intercambio de tampones
Especificaciones
Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos | |
Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras | |
NAP-10 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas illustra™ NAP™