Learn More
Cytiva Columnas illustra™ NAP™, NAP-5
Se utilizan para la purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos (> 10-mer) en menos de 15 minutos por flujo por gravedad. Las columnas Cytiva illustra™ NAP™ son columnas desechables preempaquetadas con Sephadex™ G-25 para grado ADN
Marca: Cytiva 17-0853-02
410.88 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.53190kg
Descripción
- Las columnas desechables preembaladas con gel para grado ADN Sephadex™ G-25 requieren solamente gravedad para funcionar
- Disponible en tres tamaños según el volumen de la muestra: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2,5 ml (NAP-25)
- Útil para purificación a pequeña escala, desalinización e intercambio de tampones
Especificaciones
Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos | |
Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras | |
NAP-5 | |
50/Paq. |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one