Learn More
Cytiva Columnas illustra™ NAP™, NAP-5
Código de producto. p-6858008 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
20 PCS
50 PCS
10054394 20/Paq. 20 PCS
10218284 50/Paq. 50 PCS
2 options
Código de producto. 10054394
Marca: Cytiva 17085301
Edge
Se utilizan para la purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos (>10-mer) en menos de 15 minutos por flujo por gravedad. Las columnas Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ son columnas desechables preempaquetadas con Sephadex™ G-25 para grado ADN
  • Las columnas desechables preembaladas con gel para grado ADN Sephadex™ G-25 requieren solamente gravedad para funcionar
  • Disponible en tres tamaños según el volumen de la muestra: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2,5 ml (NAP-25)
  • Útil para purificación a pequeña escala, desalinización e intercambio de tampones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos
Incluye Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras
Tipo de producto NAP-5
Cantidad 20/Paq.
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one