Descripción
- El ADN polimerasa PuReTaq y los reactivos de alta pureza proporcionan un sólido rendimiento con niveles muy bajos de ADN contaminante
- El proceso de fabricación fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
- La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
- Verificado para PCR en tiempo real.
- Listo para su uso significa simplemente agregar ADN de la muestra y cebadores y realizar el ciclo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Microesferas estables a temperatura ambiente que contienen ∼ 2,5 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizantes, tampón de reacción y BSA. La microesfera se reconstituye a un volumen final de 25 μl, la concentración de cada desoxinucleótido (dNTP) |
| Formato | Tubo de 0,5 ml |
| Cantidad | 1 kit |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| N.º de reacciones | 100 |
| Volumen | 500 μl |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PuReTaq
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-73.3% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 73.3% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.