Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
480
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
p>
- Amplificación representativa de todo el genoma.
- Polvo compacto liofilizado preformulado y predispensado para una sola dosis, para preparar la reacción rápidamente y obtener mayor reproducibilidad.
- Protocolo rápido y sencillo de automatización fácil; no se requiere termociclador.
- El envío y el almacenamiento a temperatura ambiente proporcionan un acceso fácil y reducen la huella de carbono.
- Produce ADN de alta calidad (por ejemplo, para genotipado de alto rendimiento y archivo de ADN).
- La mezcla de reacción se proporciona como pasteles liofilizados predispensados, de una sola dosis, en tiras de 8 de tubos o placas de 96 pocillos.
- La amplificación es muy uniforme sobre todo el genoma, de modo que la representación del locus permanece extremadamente cercana a la muestra de ADN original.
- La amplificación se realiza con una fidelidad muy alta debido a la actividad de corrección de la ADN polimerasa Phi29.
- La longitud media del producto es superior a 10 kb.
- El procedimiento es rápido, sencillo y no requiere termociclador.
- Un rendimiento típico de ADN de 12 a 20 μg de ADN se puede lograr en menos de dos horas a partir de sólo 10 ng de entrada de ADN genómico.
- El material de partida para las reacciones de GenomiPhi puede ser ADN purificado de cualquier kit comercial o método casero, o puede usarse un lisado celular no purificado.
- En el manual se incluyen protocolos para la amplificación del ADN a partir de lisados sanguíneos y manchas de sangre seca.
- El ADN amplificado GenomiPhi es adecuado para varias aplicaciones tales como el genotipado (SNP, STR, ensayo CGH), clonación, secuenciación y archivo de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Guarde el kit a temperatura ambiente. Una vez abierto, vuelva a sellar por completo la bolsa que contiene los pasteles del kit de amplificación de ADN de Ready-to-Go GenomiPhi V3. Para garantizar la máxima vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda el almacenamiento en un desecador. Almacenar los recons |
| Descripción | El kit de amplificación de ADN GenomiPhi V3 Ready-To-Go illustra proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con un rendimiento de 12 a 20 μg a partir de cantidades de nanogramos de una muestra de ADN. |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplificación de ADN genómico |
| N.º de reacciones | 480 |
| Tipo de producto | Kit de amplificación de ADN GenomiPhi V3 Ready-To-Go illustra 5x96 reacciones |
| Tamaño | > 10 kb |
| Tiempo de prueba | 1,5-2 h |