Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Código de producto. p-4520372 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
480
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12957160 24 1 PCS
12967160 96 cada uno
12977160 480 cada uno
3 options
Código de producto. 12957160
Marca: Cytiva 25660124
Amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una productividad de 40 a 60 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. El kit de amplificación de ADN Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 forma parte de la familia de productos de ADN polimerasa Phi29.
p> 
  • Amplificación representativa de todo el genoma.
  • Polvo compacto liofilizado preformulado y predispensado para una sola dosis, para preparar la reacción rápidamente y obtener mayor reproducibilidad.
  • Protocolo rápido y sencillo de automatización fácil; no se requiere termociclador.
  • El envío y el almacenamiento a temperatura ambiente proporcionan un acceso fácil y reducen la huella de carbono.
  • Produce ADN de alta calidad (por ejemplo, para genotipado de alto rendimiento y archivo de ADN).
  • La mezcla de reacción se proporciona como pasteles liofilizados predispensados, de una sola dosis, en tiras de 8 de tubos o placas de 96 pocillos.
  • La amplificación es muy uniforme sobre todo el genoma, de modo que la representación del locus permanece extremadamente cercana a la muestra de ADN original.
  • La amplificación se realiza con una fidelidad muy alta debido a la actividad de corrección de la ADN polimerasa Phi29.
  • La longitud media del producto es superior a 10 kb.
  • El procedimiento es rápido, sencillo y no requiere termociclador.
  • Un rendimiento típico de ADN de 12 a 20 μg de ADN se puede lograr en menos de dos horas a partir de sólo 10 ng de entrada de ADN genómico.
  • El material de partida para las reacciones de GenomiPhi puede ser ADN purificado de cualquier kit comercial o método casero, o puede usarse un lisado celular no purificado.
  • En el manual se incluyen protocolos para la amplificación del ADN a partir de lisados sanguíneos y manchas de sangre seca.
  • El ADN amplificado GenomiPhi es adecuado para varias aplicaciones tales como el genotipado (SNP, STR, ensayo CGH), clonación, secuenciación y archivo de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Guarde el kit a temperatura ambiente. Una vez abierto, vuelva a sellar por completo la bolsa que contiene los pasteles del kit de amplificación de ADN de Ready-to-Go GenomiPhi V3. Para garantizar la máxima vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda el almacenamiento en un desecador. Almacenar los recons
Descripción El kit de amplificación de ADN GenomiPhi V3 Ready-To-Go illustra proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con un rendimiento de 12 a 20 μg a partir de cantidades de nanogramos de una muestra de ADN.
Para utilizar con (aplicación) Amplificación de ADN genómico
N.º de reacciones 24
Tipo de producto Kit de amplificación de ADN GenomiPhi V3 Ready-To-Go illustra 24 reacciones
Tamaño > 10 kb
Tiempo de prueba 1,5-2 h
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-72.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 72.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.