Learn More
Cytiva Kit de aislamiento RNAspin Mini illustra™
Extraiga ARN de alta calidad con rapidez a partir de una amplia gama de muestras. El kit de aislamiento RNAspin Mini Cytiva Life Sciences™illustra™ se puede utilizar para aislar ARN total de células cultivadas, tejido, bacterias o levadura.
Marca:  Cytiva 25-0500-70
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.47300kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11535065
  • 147.02€ / 20 reacciones
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Recupera el ARN total mediante la eliminación del ADN genómico a través del tratamiento con ADNasa I en columna
  • Se puede utilizar en células cultivadas, tejidos, levaduras y cepas bacterianas difíciles de lisar
  • Los prefiltros reducen la viscosidad del lisado para obtener la máxima producción y pureza
  • Los resultados se pueden obtener con pequeñas cantidades de muestra
  • Capacidad de unión: 100 μg
  • Tamaño de la muestra: 30 mg (tejido animal), hasta 5 × 106 células (cultivo celular)
  • Volumen de elución: De 40 a 120 μl
  • Pureza del ARN (A260/A280): Desde 1,8 hasta 2,2
  • Tiempo total de preparación: < 30 min./6 preparaciones
Experimentos cuantitativos de PCR de transcriptasa inversa (QRT-PCR), Northern blot y micromatrices
Especificaciones
Especificaciones
El kit de aislamiento de ARN illustra RNAspin Mini está diseñado para la extracción rápida de ARN de alta calidad a partir de una amplia gama de tipos de muestras.
Folleto de protocolo con guía de referencia rápida separable y componentes necesarios, incluidos prefiltros y ADNasa I
Kit RNAspin Mini illustra
< 30 mg
Hasta 100 μg
Se utiliza para el aislamiento de ARN total de alta calidad a partir de una amplia gama de materiales de origen, incluidas las cepas bacterianas difíciles de lisar. El ARN purificado es adecuado para su uso en aplicaciones sensibles posteriores, como la PCR cuantitativa de transcriptasa inversa (qRT-PCR),
20 preparaciones
1,8-2,2
< 30 min./6 preparaciones
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .