Learn More
Cytiva illustra™ Fosfatasa alcalina de camarón
Cataliza la retirada de grupos 5'- y 3'-fosfato de ADN, ARN, nucleótidos y proteínas
Marca: Cytiva E70092Y
116.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Includes: 10x tampón de reacción: 200 mM de Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM de MgCl2; tampón de dilución: 50 mM de Tris-HCl, pH 8.0
Descripción
- Bacteriano
- Se expresa en E. coli.
- Se inactiva por calor a 75 °C durante 5 minutos.
- Activo en tampones de PCR y tampones de endonucleasa de restricción.
- Actividad: 1 U/μl
- Purificado para homogeneización
- Libre de todas las endonucleasas contaminantes, exonucleasas y ribonucleasas.
Especificaciones
Purificado para homogeneización | |
Bacterias | |
500 U | |
Fosfatasa alcalina |