Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN A illustra™ Single Cell GenomiPhi™
Amplifique el ADN del genoma completo a partir de una sola célula. El kit de amplificación de ADN Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ combina unas capacidades exclusivas de ADN polimerasa Phi29 con una formulación optimizada para amplificar el ADN genómico a partir de 1 a 1000 células sin interferencia de fondo.
Marca:  Cytiva 29108107
454.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15301652
  • 510.00€ / 25 reacciones
Explore más ofertas especiales
Includes: 1 tampón de reacción GenomiPhi de una sola célula de 275 µl, 1 mezcla de enzimas GenomiPhi de una solo célula de 25 µl, 1 mezcla de amplificación GenomiPhi de una sola célula de 25 µl, 1 solución DTT GenomiPhi de una sola célula de 100 µl, 1 tampón de lisis GenomiPhi de una sola célula de 100 µl y 1 tampón de neutralización GenomiPhi de una sola célula de 100 µl
Descripción
Descripción
  • Para la amplificación del genoma completo del ADN genómico desde tan poco como una sola célula
  • El novedoso proceso de limpieza suprime el fondo permitiendo una sensibilidad de hasta solo 1 fg de ADN de entrada
  • Tecnología simple de desplazamiento de la cadena isotérmica (MDA) utilizando la ADN polimerasa Phi29
  • Las amplificaciones se pueden completar en menos de 3 horas con menos de 15 minutos de tiempo de manipulación
  • Optimizado para promover la lisis celular completa con una desnaturalización uniforme de ADN antes de la amplificación
  • Tiempo de reacción: De 2 a 4 horas
  • Tamaño medio del producto: >10kb
Aplicaciones
Para matrices SNP, secuenciación de próxima generación, aCGH
Almacenamiento recomendado
Almacenar el kit a - 70 °C. La mezcla de enzimas se debe almacenar a - 70 °C; todos los demás componentes se pueden almacenar a - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacene el kit a -70 °C. La mezcla enzimática debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C.
Kit de amplificación de ADN A illustra™ Single Cell GenomiPhi™
1 tampón de reacción GenomiPhi de una sola célula de 275 μl, 1 mezcla de enzimas GenomiPhi de una solo célula de 25 μl, 1 mezcla de amplificación GenomiPhi de una sola célula de 25 μl, 1 solución DTT GenomiPhi de una sola célula de 100 μl, 1 tampón de lisis GenomiPhi de una sola célula de 100 μl y 1 tampón de neutralización GenomiPhi de una sola célula de 100 μl
Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi de una sola célula
De 2 a 4 horas
El kit de amplificación de ADN de GenomiPhi de una sola célula combina las capacidades únicas de la ADN polimerasa Phi29 con una formulación optimizada para amplificar el ADN genómico de 1-1000 células sin interferencia de fondo.
Amplificación de ADN genómico
25
>10kb
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide