Learn More
Cytiva Tissue and Cells genomicPrep Mini Spin Kit
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Includes
Columnas de centrifugación preenvasadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífuga de 2 ml, un folleto de protocolo completo con una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
Para minimizar la incidencia de la cizalladura de ADN durante la extracción, el kit illustra genomicPrep Mini Spin Kit para células y tejidos incluye una solución de lisis con proteinasa K para liberar suavemente ADN genómico de los tejidos o células. El kit se puede utilizar para extraer ADN de diversos tipos de tejidos, como hígado, riñón y colas de ratón, con producciones que van de 0,5 a 1,5 μg de ADN genómico por mg de tejido. El kit genera ADN genómico purificado de forma consistente con lecturas de densidad óptica A260/280 de aproximadamente 1,8.
- Capaz de purificar hasta 1,5 μg/mg de tejido a partir de un rango de muestra de tejido de entrada de 5 hasta 50 mg, y hasta 40 μg de ADN genómico por 5 millones de células, dependiendo del tipo de célula
- El tiempo total de extracción de ADN se reduce significativamente, a 90 minutos (incluida la alteración de tejidos)
- Produce ADN genómico de alta calidad con alto peso molecular y menos degradación
- Validado en varias aplicaciones posteriores, incluyendo PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El kit illustra genomicPrep Mini Spin para tejido y células se ha diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alto peso molecular a partir de distintos tejidos animales y cultivos celulares de mamíferos en solo 90 min para tejidos y 45 min para células |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para varias aplicaciones posteriores, entre las que se incluyen análisis de enzimas de restricción, ligación, clonación, secuenciación de ADN y PCR |
| Incluye | Columnas de centrifugación preenvasadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución,tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Tipo de producto | Kit illustra genomicPrep Mini Spin para tejido y células |
| Pureza | 1,75 |
| Volumen de muestra | 5-50 mg |
| Tiempo de prueba | 90 min[tejido animal], 45 min[células cultivadas] |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1