Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits for microscopy
Descripción
Detecte y evalúe la activación de la caspasa, la permeabilidad de la membrana y el ciclo celular mediante los kits de detección de apoptosis de policaspasas y caspasas-3 y-7 de color rojo y verde Image-iT LIVE para microscopía, incluida la microscopía de fluorescencia y la detección de alto contenido (HCS). Los kits de detección de caspasas de color rojo y verde Image-iT LIVE utilizan la metodología de inhibidor fluorescente de caspasas (FLICA) para detectar la actividad de la caspasa, una medida de la apoptosis celular, e informar sobre ella. En concreto, los kits de detección de caspasas de color rojo y verde Image-iT LIVE contienen los sustratos SR-VAD-FMK y SR-DEVD-FMK (para fluorescencia roja), o FAM-VAD-FMK y FAM-DEVD-FMK (fluorescencia verde), para la detección de policaspasas y caspasa-3/7, respectivamente. También incluyen tinciones Hoechst 33342 y de yoduro de propidio, lo que permite la evaluación simultánea de la permeabilidad de la membrana y el ciclo celular mediante microscopía y HCS.
Se considera que el reactivo FLICA interactúa con el centro de reacción enzimática de una caspasa activada a través de la secuencia de reconocimiento, y luego se acopla covalentemente a través de la fragmentación de la FMK. El inhibidor del FLICA es permeable en células y no citotóxico. Las moléculas FLICA no enlazadas se disipan fuera de la célula y se lavan; la señal rojo o verde fluorescente restante es una medida directa de la cantidad de caspasa activa que estaba presente en el momento en que se agregó el inhibidor. Los picos aproximados de excitación y emisión de los reactivos FLICA, yoduro de propidio y Hoechst 33342 son de 488 nm/⁄530 nm, 535 nm/⁄6617 nm y 350 nm/⁄461 nm, respectivamente. Los reactivos de detección incluidos en los kits de detección de policaspasas de color rojo, caspasa-3/7 de color rojo, policaspasas de color verde y caspasa-3/7 de color verde Image-iT LIVE son SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK y FAM-DEVD-FMK, respectivamente.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de detección de caspasa-3 y -7 Image-iT LIVE Green |
| Cantidad | 1 kit |
| Formato | Portaobjetos |
| Tipo de producto | Reactivo de caspasa 3/7 |
| Excitación/emisión | FAM-DEVD-FMK: 488/530 yoduro de propidio (PI): 535/617 Hoechst 33342: 350/461 |
| N.º de reacciones | 25 pruebas (volúmenes de etiquetado de 300 µl) |
| Color | Verde, rojo, azul |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Image-iT |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Mostrar más |