Learn More
Invitrogen™ Reactivo de limpieza de tejido vegetal Image-iT™
Description
Estos reactivos son compatibles con aplicaciones basadas en fluorescencia y colorimétricas. El reactivo de limpieza de tejido de plantas Image-iT es un recambio efectivo para hidrato de cloral, utilizado normalmente para limpiar tejidos de plantas en la microscopía botánica.
Características del reactivo de limpieza de tejido de plantas Image-iT:
• Limpia el tejido de plantas de la adquisición de imágenes de muestra completa
• Montaje suave para la adquisición de imágenes con un índice de refracción de 1,45
• Recambio efectivo para hidrato de cloral
Tejidos de plantas que suelen tener estructuras con diferentes índices de refracción, provocando dispersión de la luz y aberración esférica, provocando opacidad. El reactivo de limpieza de tejidos de plantas Image-iT, con un alto índice de refracción de 1,45, permite que le luz atravise los tejidos de las plantas con una dispersión mínima de luz, provocando una claridad óptica y la capacidad de observar el tejido más en profundidad.
Normalmente, los investigadores utilizaban hidrato de cloral para limpiar las muestras de plantas, pero según la legislación actual, se trata de una sustancias controladas (Federally Regulated Schedule IV (1)), dificultando su uso y adquisición. El reactivo de limpieza de tejidos de plantas Image-iT es un recambio efectivo para hidrato de cloral en casi todas las aplicaciones y tipos de tejido donde se necesita limpieza óptica.
El reactivo de limpieza de tejidos de plantas Image-iT y el montaje de tejidos de plantas Image-iT están basados en Visikol™ for Plant Biology™ y Visikol™ Mount. Visikol for Plant Biology se ha utilizado en varios etudios fluorescentes y colorimétricos con plantas (2,3,4) y ha demostrado ser un sustituto eficaz del hidrato de cloral (1,5).
Referencias:
1. Villani TS, Koroch AR, Simon JE. Una solución de limpieza y montaje mejorada para sustituir el hidrato de cloral en aplicaciones microscópicas. Appl Plant Sci. 2013 1(5).
2. Aoki Y, Van Trung N, Suzuki S. Impact of Piper betel leaf extract on grape downy mildew: effects of combining 4-allylpyrocatechol with eugenol, α-pinene or β-pinene. Plant Protect Sci. 2018 55: 23-30.
3. Lee KJI, Calder GM, Hindle CR, Newman JL, Robinson SN, Avondo JJHY, Coen ES. Macro optical projection tomography for large scale 3D imaging of plant structures and gene activity. J Exp Bot. 2017 68(3):527-538.
4. Vergara-Díaz O, Chairi F, Vicente R, Fernandez-Gallego JA, Nieto-Taladriz MT, Aparicio N, Kefauver SC, Araus JL. Leaf dorsoventrality as a paramount factor determining spectral performance in field-grown wheat under contrasting water regimes. J Exp Bot. 2018 69(12):3081-3094.
5. Urban MA, Barclay RS, Sivaguru M, Punyasena SW. Cuticle and subsurface ornamentation of intact plant leaf epidermis under confocal and superresolution microscopy. Microsc Res Tech. 2018 81(2):129-140.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 30 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 25 °C. No lo congele. Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante (al menos 6 meses después de su recepción. ) |
| Línea de productos | Image-iT |
| Tipo de producto | Reactivo de limpieza de tejido vegetal |
| Cantidad | 30 ml |
| Especie | Planta |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |