Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
El medio de montaje duro de tejidos vegetales Image-iT se utiliza para la adquisición de imágenes, el almacenamiento y el archivado de tejidos vegetales transparentes con el reactivo de transparencia para tejidos vegetales Image-iT.
155.00€ - 266.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 25 °C. No lo congele. Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante (al menos 6 meses después de su recepción. ) |
---|---|
Línea de productos | Image-iT™ |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16329583
|
Invitrogen™
V11331 |
30 mL |
155.00€
30 ml |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16319583
|
Invitrogen™
V11330 |
100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Estos reactivos son compatibles con aplicaciones basadas en fluorescencia y colorimétricas. El medio de montaje de tejidos vegetales Image-iT se basa en el medio de montaje Visikol™, que tiene un amplio historial de uso en estudios fluorescentes y colorimétricos con plantas.
• Limpia y monta el tejido vegetal para la adquisición de imágenes de muestras completas
• Medio de montaje duro con índice de refracción de 1,415
Especificaciones
Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 25 °C. No lo congele. Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante (al menos 6 meses después de su recepción. ) |
|
Image-iT™ | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.