Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos de control positivo del hMPV IMAGEN™
Valide los procedimientos de prueba con el portaobjetos de control del hMPV.
Marca: Thermo Scientific™ S612830-2
95.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Valide sus procedimientos de prueba con el portaobjetos de control positivo para el hMPV Thermo Scientific™ IMAGEN™, un portaobjetos de vidrio con revestimiento de Teflon con dos áreas de pocillos de 6 mm de diámetro independientes que contienen células de fibroblastos humanos con acetona fija infectadas con el antígeno del hMPV.
Sellada en bolsa de aluminio rellena con nitrógeno.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Portaobjetos de control del hMPV IMAGEN | |
1 portaobjetos |