Learn More
Thermo Scientific™ Kit de virus sincitial respiratorio (VRS) IMAGEN™ con ensayo de inmunofluorescencia directa
Descripción
Detecte rápidamente el virus sincitial respiratorio (VRS) en muestras clínicas con el kit de virus sincitial respiratorio Thermo Scientific™ IMAGEN™. Este ensayo de inmunofluorescencia directa utiliza tres anticuerpos monoclonales en orden detectar proteínas estructurales específicas expresadas en todas las cepas de Virus sincitial respiratorio humano
El VSR es la principal causa de enfermedades del tracto respiratorio inferior en lactantes y niños pequeños que causan epidemias estacionales de enfermedades respiratorias cada año 1. 2
Utilice EL kit DE virus sincitial respiratorio DE IMAGEN como método rápido, sensible y específico para la detección directa de VRS en muestras clínicas como aspirados nasofaríngeos.
- Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
- Sencillo: reactivos listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica
- Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
- Resultados de fácil lectura
- Larga vida útil, normalmente 24 meses
RSV es un virus ARN envelado, esférico, de la familia paramyxoviridae y está clasificado en el género Pneumovirus. Este género tiene cuatro miembros: RSV humano, RSV bovino, virus de la neumonía de ratones y virus de la rinotraqueitis de turquía3, 4. El VSR se transmite por gotas cargadas de virus de secreciones respiratorias de personas infectadas. La infección puede manifestarse como una variedad de síntomas, que van desde la rinitis hasta la neumonía, que están influenciados por factores como la edad, el sexo y el contexto socioeconómico de las personas infectadas.5
El diagnóstico de laboratorio de la VSR juega un papel importante en el manejo del paciente y ayuda en el control de brotes6, 7, 8,9, 10. Los métodos comúnmente empleados para el diagnóstico de laboratorio de la infección por VSR incluyen la detección directa de virus o proteínas virales en muestras clínicas como aspirados nasofaríngeos y el aislamiento de virus viable en monocapas de cultivo celular inoculadas con secreciones respiratorias11, 12
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | KIT DE VIRUS sincitial respiratorio (VRS) DE IMAGEN |
| Analitos detectables | Antígeno del virus sincitial respiratorio (VSR) |
| Tipo de muestra | Nasofaríngea |
| Tipo | Reactivo |
| Incluye | 2 X portaobjetos de control de positivo, líquido de montaje, reactivo de adenovirus, instrucciones de uso |
| Cantidad | 50 pruebas |