Learn More
Gibco™ IMDM
GREENER_CHOICE
IMDM
Marca:  Gibco™ 21980032
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11510596
  • 47.48€ / 500 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones IMDM de Gibco™ para una gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales. Además, este medio único carece de hierro, con nitrato de potasio que sustituye al nitrato férrico.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El IMDM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de IMDM Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12440-053). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el IMDM requiere suplementación, generalmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). IMDM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (3,024 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10% de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA
Medio IMDM, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, piruvato sódico, pH de 6,9 a 7,3, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 270 a 310 mOsm/kg, soluble en agua, se utiliza para cultivo de células de mamífero
Líquido
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Cultivo de células de mamíferos
500 ml
De 2 a 8 °C
1 X
Medio de IMDM
Sin α±-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Desde 6,9 hasta 7,3
Para uso diagnóstico in vitro