Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cono de sedimentación Imhoff
Cono de sedimentación conforme a Imhoff sin llave de paso
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05670003
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Cono de sedimentación conforme a DIN 12672
- Báscula: hasta 1000 ml
- Marca de anillo: a 1000 ml
- Subdivisiones:
- 0,1 ml (de 0 a 2 ml)
- 0,5 ml (de 2 a 10 ml)
- 1 ml (de 10 a 40 ml)
- 2 ml (de 20 a 100 ml)
- 50 ml (de 100 a 1000 ml)
Especificaciones
1000 mL | |
DIN 12672 | |
1 |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
No incluido |