Learn More
Brand™ Conos de sedimentación Imhoff
Fabricados en vidrio de borosilicato, cumplen con las normas DIN 12672. Los conos de sedimentación Imhoff BRAND™ resisten temperaturas de hasta 85°C. La tapa de rosca en la punta permite el drenaje. Graduado hasta los 100ml con marca de anillo a los 1000ml.
Marca: Brand™ 388000
37.06 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
- Fabricado de estireno acrilonitrilo (SAN.)
- Cumple con las normas DIN 12672.
- El tapón de rosca en la punta permite el drenaje.
- Graduado a los 100ml con marca de anillo a los 1000ml
- Soporta temperaturas de hasta 85 °C.
Especificaciones
SAN | |
Con tapón de rosca de drenaje, marca anular en 1000 ml | |
a 100 ml | |
Cono de sedimentación |