Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10626593
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 6200-60-8
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD01720458
Clave InChI DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 73142
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]3piridina-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%