Learn More
Imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284730
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Imidazol, >-98,5 %, C3H4N2, número CAS-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-ciclopentadieno, 1,3-diazol, glioxalina, glioxalina, imidazol, imidazol, iminazol, imutex, miazol, pirro b monazol, 500 g, 99 %, 23, 45, de 255,0 °C a 256,0 °C, CHEBI:16069, blanco a amarillo, 01,492; 02,220, 145 °C, 68.08
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazol, glioxalina, iminazol, miazol, 1,3-diazol, 1,3-diaza-2,4-ciclopentadieno, pirro b monazol, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazol
Punto de fusión De 86.0 °C a 90.0 °C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición De 255.0 °C a 256.0 °C
Temperatura de inflamación 145 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Índice Merck 15, 4953
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Presión de vapor 0.003 mbar a 20 °C
Porcentaje de pureza ≥98.5 %
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.