Learn More
1,2,3,4-Tetracloro-5-nitrobenceno, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15940272 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15940272 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15940272
Marca: Honeywell Fluka R1076100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 879-39-0
Forma física Sólido
Industry Type FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico