Learn More
Novus Biologicals™ Imiquimod, TLR7 ligand
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,125 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
5 miligramos
Descripción
Imiquimod, TLR7 ligand is an imidazoquinoline amine analog to guanosine. As a synthetic molecule of the Imidazoquinoline family, it has potent immunostimulatory activity. Imiquimod has been shown to activate only TLR7. This activation is MyD88 dependant and leads to the induction of the transcription factor NF-kB. Buffer: 125μg in 50μL of DMSO (formerly supplied in sterile water) Endotoxin Note: <0.001 EU/μg MW: 276.8
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2.5 mg/mL |
| Formulación | C14H16N4, HCl |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cantidad | 5 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | This product is useful for activation of TLR7 and stimulation of TLR7 has been achieved with 5 to 10μL. Use in ligand activation, functional, and in vitro reported in scientific literature (PMID 25957979) |
| Objetivo | Imiquimod, TLR7 ligand |
| Especie | Human/Mouse |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Novus Biologicals™ Imiquimod, TLR7 ligand >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido