Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Alum Adjuvant
Código de producto. 10475325
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. 10475325
Marca: Thermo Scientific™ 77161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite estimular una respuesta inmune inespecífica para antígenos mezclados (inmunógenos preparados) gracias a esta formulación de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio.
El adyuvante de aluminio Thermo Scientific™ Imject es una formulación de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio que estimula de manera eficaz la respuesta inmune para los procedimientos de producción de anticuerpos cuando se mezcla e inyecta con inmunógenos preparados.
El alumbre es bastante más fácil de mezclar con inmunógenos que los adyuvantes de Freund, ya que su emulsificación no es complicada. Aunque sus efectos son menos pronunciados en comparación con el adyuvante completo de Freund (FCA), el aluminio Imject produce suficiente estimulación cuando se utiliza con inmunógenos complejos (es decir, aquellos que se han preparado como conjugados con KLH u otras proteínas portadoras inmunogénicas).
Características destacadas:
  • Suspensión de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio.
  • Adyuvante suave pero eficaz para una gran cantidad de inmunógenos.
  • Listo para usar: mezcle el antígeno directamente con el aluminio Imject y suministre la inyección.
  • Es el adyuvante que se elige para las pruebas de alergia e inmunogenicidad con o sin sensibilización y provocación con la fracción V de ovoalbúmina.
  • Desventajas: no provoca una respuesta inmune tan fuerte como un FCA, requiere un inmunógeno fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
Nota: Este producto se suministra solo para aplicaciones de investigación o fabricación y no está diseñado para uso clínico.
Cantidad 50 mL
Línea de productos Imject