Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ BSA (in MES Buffer)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La albúmina sérica bovina (BSA) Thermo Scientific™ Imject se presenta liofilizada en tampón PBS o MES para su uso en diferentes procesos químicos de conjugación y como kit completo para la preparación de inmunógenos a partir de antígenos peptídicos que contienen grupos carboxilo.
La proteína BSA Imject se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación con haptenos. Esta proteína grande de un solo polipéptido contiene numerosos sitios por molécula para una conjugación efectiva de péptidos y otros antígenos mediante entrecruzadores reactivos con grupos amino y carboxilo.
Las preparaciones en tampón fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC). El kit de centrifugación de EDC Imject incluye unidades listas para su uso de proteína portadora BSA, tampones optimizados de reacción y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones para la preparación de inmunógenos con el método EDC.
Características destacadas:
Envases cómodos: escoja entre la BSA liofilizada o el kit completo de conjugación EDC.
Conjugación de alto rendimiento: cada molécula contiene 59 residuos de lisina, de los cuales, entre 30 y 35 tienen aminas primarias capaces de reaccionar con un reactivo de conjugación.
Calidad validada: la BSA purificada (fracción V) está disponible liofilizada y estabilizada en tampón PBS o MES, lista para su uso en métodos de entrecruzamiento con glutaraldehído, éster NHS o EDC.
Solubilidad compatible: la carga neta negativa (pI 5,1) de la BSA y su alta solubilidad se deben a los numerosos grupos carboxílicos. Esto permite su uso en una amplia gama de condiciones de conjugación.
Inmunogénico: con 67 kDa, la BSA es lo suficientemente grande como para funcionar como inmunógeno primario o puede usarse como portador de proteínas irrelevantes para el cribado de los anticuerpos y los inmunoensayos después de usar KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria al hapteno.
Incluye:
El kit contiene la proteína BSA liofilizada (en tampón MES), el entrecruzador EDC, tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos para inyección listos para usar.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
| Descripción | Albúmina sérica bovina Imject (en tampón MES) |
| Cantidad | 2 mg |
| Línea de productos | Imject |
Seguridad y manipulación
- Imject BSA (in MES Buffer)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Morpholineethanesulfonic acid, hydrate