Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Descripción
Los adyuvantes de Freund Thermo Scientific™ Imject son ampollas de 10 ml de formulación completa (FCA) e incompleta (FIA) de un estimulador inespecífico de la respuesta inmune que se utilizan en los protocolos de inmunización para la producción de anticuerpos.'
Las emulsiones de agua y aceite (con y sin Mycobacterium desactivado) mejoran en gran medida las respuestas inmunitarias a los inmunógenos cuando se inyectan y se mezclan con el antígeno preparado. Normalmente, el FCA se emplea para las inyecciones iniciales y el FIA se emplea para las inyecciones de recuerdo. Las ampollas tienen el tamaño adecuado para proporcionar una larga vida útil.
Características destacadas:
- Emulsión de agua en aceite con o sin Mycobacterium muerto.
- Mejorar la respuesta inmunitaria y la producción de anticuerpos para los inmunógenos inyectados.
- Útil para la inmunización de ratones, conejos y otros mamíferos huésped.
- Requiere emulsión con inmunógenos preparados.
Adyuvante completo Freund (FCA), n.º de referencia 77140:
- Emulsión de agua en aceite que contiene Mycobacterium muerto
- Mejora enormemente la respuesta inmunitaria al inmunógeno.
- Normalmente se utiliza para inyecciones iniciales.
- Desventajas: difícil de mezclar con inmunógeno y puede causar necrosis tisular en el lugar de la inyección.
Adyuvante incompleto Freund (FIA), referencia n.º 77145:
- Emulsión de agua en aceite sin Mycobacterium.
- Mejora la respuesta inmunitaria en las inyecciones de refuerzo.
- Normalmente se utiliza para los impulsos posteriores a la inyección inicial con FCA.
- Desventaja: difícil de mezclar con inmunógenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C |
| Descripción | Adyuvante incompleto de Freund (FIA) Imject |
| Cantidad | 5 x 10 mL |
| Línea de productos | Imject |