Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated mcKLH Spin Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La mcKLH activada con maleimida Thermo Scientific™ Imject es una hemocianina de lapa californiana (KLH) inmunogénica producida mediante maricultura y reactiva con grupos sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
Características destacadas:
Paquetes cómodos: puede escoger mcKLH estabilizada, liofilizada y activada con maleimida o un kit de conjugación de inmunógenos completo.
Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva a grupos sulfhidrilo por mol de KLH, lo que garantiza de forma sistemática los altos niveles de conjugación.
Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
Proteína portadora de alta calidad: la KLH se aísla del molusco Megathura crenulata (lapa californiana); la mcKLH es una forma de KLH de alta calidad recolectada de lapas criadas mediante maricultura.
Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
Solubilidad excelente: nuestras preparaciones de KLH procedente de maricultura son más solubles que las formas habituales, y ofrecemos, además, una forma PEGilada para lograr una hidrofilicidad y solubilidad aún mayores.
Incluye:
El kit incluye mcKLH activada con maleimida liofilizada y estabilizada (en PBS con estabilizador), tampones y columnas de desalación para preparar de forma sencilla inmunógenos listos para usar destinados a la inmunización.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 5 reacciones de conjugación y preparaciones completas de inmunógenos, cada una con hasta 2 mg de péptido que contiene sulfhidrilo • mcKLH activada por maleimida Imject, 5 × 2 mg • Tampón de conjugación con maleimida Imject de 30 ml • Sales de tampón de purificación Imject, 5 × 0,84 g • 5 columnas de desalación por centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 2 ml Almacene la proteína portadora azul activada por maleimida a -20 °C. Almacene los componentes restantes a 4 °C. |
| Descripción | Kit de centrifugación de mcKLH activada con maleimida Imject |
| Formato | Kit |
| Cantidad | Kit de 5 x 2 mg |
| Línea de productos | Imject |