Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Realice la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados con esta KLH de maricultura reactiva a los grupos sulfhidrilo.
205.00€ - 4070.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo. |
---|---|
Línea de productos | Imject™ |
Tipo de producto | Imject Maleimide Activated Mariculture KLH |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10475685
|
Thermo Scientific™
77605 |
10 mg |
864.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10720995
|
Thermo Scientific™
77606 |
2 mg |
205.00€
2 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11834081
|
Thermo Scientific™
77610 |
10 x 10 mg |
4070.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La mcKLH activada con maleimida Thermo Scientific™ Imject es una hemocianina de lapa californiana (KLH) inmunogénica producida mediante maricultura y reactiva a los grupos sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
La KLH de alta calidad obtenida mediante maricultura se convierte en un elemento reactivo a grupos sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador de sulfo-SMCC. Después, la proteína activada con maleimida derivada se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) en los restos de cisteína y otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse numerosas moléculas de antígeno con cada molécula de KLH para convertirlas en moléculas altamente inmunogénicas y aumentar las posibilidades de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés. Puede seleccionar entre los distintos envases de varios tamaños de proteína KLH activada, u optar por el kit de conjugación completo que incluye tampones optimizados y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones.Características destacadas:
Paquetes cómodos: puede escoger mcKLH estabilizada, liofilizada y activada con maleimida o un kit de conjugación de inmunógenos completo.
Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva a grupos sulfhidrilo por mol de KLH, lo que garantiza de forma sistemática los altos niveles de conjugación.
Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
Proteína portadora de alta calidad: la KLH se aísla del molusco Megathura crenulata (lapa californiana); la mcKLH es una forma de KLH de alta calidad recolectada de lapas criadas mediante maricultura.
Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
Solubilidad excelente: nuestras preparaciones de KLH procedente de maricultura son más solubles que las formas habituales, y ofrecemos, además, una forma PEGilada para lograr una hidrofilicidad y solubilidad aún mayores.
Incluye:
El kit incluye mcKLH activada con maleimida liofilizada y estabilizada (en PBS con estabilizador), tampones y columnas de desalación para preparar de forma sencilla inmunógenos listos para usar destinados a la inmunización.
Especificaciones
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo. | |
Imject™ | |
Imject Maleimide Activated Mariculture KLH |