Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ mcKLH (in MES Buffer)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La hemocianina de lapa californiana de maricultura (mcKLH) Thermo Scientific™ Imject se ha formulado para lograr un rendimiento óptimo con distintos procedimientos químicos de conjugación e incluye un completo kit para la preparación de conjugaciones hapteno-proteína portadora mediadas por carbodiimidas.
Las preparaciones en tampón fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC). El kit de centrifugación de EDC Imject incluye unidades listas para su uso de la proteína portadora KLH, tampones optimizados de reacción y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones para la preparación de inmunógenos con el método del EDC.
Características destacadas:
Paquetes prácticos: posibilidad de elegir entre la proteína KLH liofilizada o el kit de conjugación con EDC completo.
Conjugación de alto rendimiento: cada molécula de KLH contiene cientos de aminas primarias disponibles para unir haptenos mediante entrecruzadores EDC o éster de NHS
Calidad validada: la KLH de maricultura, purificada y estabilizada, mantiene la solubilidad en soluciones acuosas, a diferencia de las fuentes tradicionales de la proteína portadora.
Fuente sostenible: la KLH se recolecta de colonias seleccionadas del molusco Megathura crenulata (lapa californiana) cultivadas mediante maricultura, no se extrae de colonias salvajes.
Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Descripción | mcKLH Imject (en tampón MES) |
| Cantidad | 2 mg |
| Línea de productos | Imject |