Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Purification Buffer Salts
Prepare inmunógenos (conjugados hapteno-proteína portadora) con el antígeno que prefiera y KLH de maricultura mediante distintos procedimientos químicos de conjugación.
Marca: Thermo Scientific™ 77159
35.16 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
La hemocianina de lapa californiana de maricultura (mcKLH) Thermo Scientific™ Imject se ha formulado para lograr un rendimiento óptimo con distintos procedimientos químicos de conjugación e incluye un completo kit para la preparación de conjugaciones hapteno-proteína portadora mediadas por carbodiimidas.
La KLH de maricultura (mcKLH) se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación con haptenos. Esta proteína de gran tamaño y complejidad contiene cientos de puntos por molécula para una conjugación efectiva de péptidos y otros antígenos mediante entrecruzadores reactivos con grupos amino o carboxilo.Las preparaciones en tampón fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC). El kit de centrifugación de EDC Imject incluye unidades listas para su uso de la proteína portadora KLH, tampones optimizados de reacción y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones para la preparación de inmunógenos con el método del EDC.
Características destacadas:
Paquetes prácticos: posibilidad de elegir entre la proteína KLH liofilizada o el kit de conjugación con EDC completo.
Conjugación de alto rendimiento: cada molécula de KLH contiene cientos de aminas primarias disponibles para unir haptenos mediante entrecruzadores EDC o éster de NHS
Calidad validada: la KLH de maricultura, purificada y estabilizada, mantiene la solubilidad en soluciones acuosas, a diferencia de las fuentes tradicionales de la proteína portadora.
Fuente sostenible: la KLH se recolecta de colonias seleccionadas del molusco Megathura crenulata (lapa californiana) cultivadas mediante maricultura, no se extrae de colonias salvajes.
Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
Especificaciones
Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. | |
Sales tamponadas para purificación Imject | |
5 g | |
Imject™ |