Learn More
ROBU VitraPOR™ Immersion Filter
Immersion Filter for reverse filtration.
Marca: ROBU VitraPOR™ 24204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
4 | |
20 mm |
No estériles | |
150 mm |