Learn More
Leica Microsystems Aceite de inmersión para microscopios
Utilice el aceite de inmersión con el microscopio Leica™ para aumentar la capacidad de resolución y la apertura de la lente del objetivo.
130.00€
Especificaciones
Tipo Aceite de inmersión
Tipo de empaquetado 1/Paq.
Cantidad 10 mL
Tamaño 10mL
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Índice de refracción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Índice de refracción Precio Cantidad y disponibilidad  
11944399
Ver documentos
Leica Microsystems
11513859
Tipo F
130.00€
10 ml
Descripción
Descripción
  • Frasco de 10 ml
  • Para microscopios Leica
Especificaciones
Especificaciones
Aceite de inmersión
1/Paq.
10 mL
10mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Type F Immersion liquid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Leica Microsystems Aceite de inmersión para microscopios