Descripción
- Aceite de inmersión, 5 ml
- Accesorio para microscopios: FB69019 y FB69020
Especificaciones
Aceite de inmersión | |
5 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Immersion oil fluorescence-free "dropper-bottle"
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: paraffin oils
Título del producto
Fisherbrand™ Aceite de inmersión > Capacidad: 5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido