Learn More
Cytiva Geles Immobiline™ DryStrip
Código de producto. 11733299 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 3 hasta 10
Desde 3 hasta 11
Desde 4 hasta 7
Desde 6 hasta 11
Desde 6 hasta 9
Gradiente:
Linear
No lineal
Longitud (métrico):
7 cm
11 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Intervalo de pH Gradiente Longitud (métrico) unitSize
11733299 Desde 3 hasta 10 Linear 11 cm paquete de 12
11544985 Desde 3 hasta 10 No lineal 18 cm paquete de 12
10753407 Desde 6 hasta 11 Linear 18 cm 12 PCS
11763239 Desde 6 hasta 11 Linear 13 cm paquete de 12
11743239 Desde 6 hasta 11 Linear 7 cm paquete de 12
11733249 Desde 6 hasta 9 Linear 24 cm paquete de 12
11713249 Desde 3 hasta 10 No lineal 24 cm paquete de 12
10146414 Desde 3 hasta 11 No lineal 7 cm paquete de 12
11793289 Desde 3 hasta 11 No lineal 13 cm paquete de 12
11713299 Desde 3 hasta 11 No lineal 24 cm paquete de 12
11524985 Desde 4 hasta 7 Linear 18 cm 12 PCS
11534985 Desde 3 hasta 10 Linear 18 cm paquete de 12
10545925 Desde 3 hasta 10 Linear 7 cm paquete de 12
10732637 Desde 3 hasta 10 No lineal 7 cm paquete de 12
11773229 Desde 4 hasta 7 Linear 7 cm paquete de 12
11703239 Desde 4 hasta 7 Linear 13 cm paquete de 12
11713239 Desde 3 hasta 10 Linear 13 cm paquete de 12
11723239 Desde 3 hasta 10 No lineal 13 cm paquete de 12
11753239 Desde 6 hasta 11 Linear 11 cm 12 PCS
11723249 Desde 4 hasta 7 Linear 24 cm 12 PCS
10697465 Desde 3 hasta 10 Linear 24 cm paquete de 12
11703299 Desde 3 hasta 11 No lineal 18 cm paquete de 12
10584375 Desde 3 hasta 11 No lineal 11 cm 12 PCS
11723299 Desde 4 hasta 7 Linear 11 cm paquete de 12
24 options
Código de producto. 11733299
Marca: Cytiva 18101661
Representan una selección completa de tiras IPG de intervalo estrecho, medio y amplio. Los geles Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2-D o como una aplicación independiente.
Elija entre una gama completa de geles Immobiline DryStrip de superposición que cubren los intervalos de pH estrecho (1 unidad de pH), medio (de 3 a 5 unidades de pH) y amplio (8 unidades de pH). Los gradientes de pH de los extremos de la escala de pH no son lineales para distribuir las proteínas de manera uniforme sobre la longitud del gel y obtener la máxima resolución.
Cinco tiras IPG de intervalo estrecho de pH (1 unidad de pH), de 24 cm ofrecen una resolución y una capacidad de carga de proteínas altas, lo que se traduce en puntos bien separados con alto contenido de proteínas después de la separación de segunda dimensión
  • Seleccione el gel Immobiline DryStrip de gradiente no lineal (NL) de pH amplio de 3 a 11 para una detección rápida y eficaz para obtener una amplia descripción general de la distribución total de proteínas
  • Para estudios más detallados o cuando se utilizan mayores cargas de proteínas, elija entre cuatro nuevas tiras superpuestas que cubren el intervalo de pH que va de 3 a 11
  • Se puede obtener una mayor resolución utilizando geles Immobiline DryStrip con un intervalo estrecho (1 unidad de pH)
  • Utilice tampones IPG correspondientes para optimizar las condiciones de funcionamiento
  • Utilice tiras IPG directamente después de la rehidratación sin necesidad de manipulación adicional
  • Tiras con código de barras para un seguimiento cómodo de muestras y lotes
  • Los geles Immobiline DryStrip se rehidratan con un tampón IPG correspondiente antes de su uso
  • Las muestras pueden incluirse directamente en la solución de rehidratación para una carga eficaz de muestras diluidas o para cargar mayores cantidades de proteína
  • Las muestras también se pueden cargar después de la rehidratación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los geles Immobiline DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2-D o como una aplicación independiente.
Color Incolora
Intervalo de pH Desde 3 hasta 10
Tipo de producto Gel prefundido
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Formulario Secado
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones industriales: química analítica e investigación
Gradiente Linear
Requisitos de almacenamiento - 20 °C
Grosor (imperial) 0,19 in
Grosor (métrico) 0,05 cm
Longitud (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 0,118 in
Anchura (métrico) 0,3 cm
Mostrar más Mostrar menos
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-95% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 95% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.