Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-FL
Diseñadas específicamente para western blot y la secuenciación de proteínas.Las membranas de transferencia de PVDF Immobilon™-FL tienen una superficie lisa con poros de 0,45 μm, además de una fluorescencia de fondo más baja que otras membranas.Disponibles en cuadrados de 10 y 20 cm y en un rollos de 3,75 m.
Marca: Merck IPFL10100
Detalles adicionales : Peso : 0.08836kg
Descripción
- La primera membrana de transferencia optimizada para aplicaciones de fluorescencia
- El fondo extremadamente bajo mejora la sensibilidad de todos los protocolos de detección de fluorescencia
- Compatible con todas las sondas fluorescentes de uso frecuente en todas las longitudes de onda de excitación y emisión
- Ideal para aplicaciones de multiplexación y quimiofluorescencia
Especificaciones
10 cm | |
Fluorescencia, quimiofluorescencia, cromogenia, quimioluminiscencia | |
IPFL | |
3,9 in | |
PVDF | |
0,45 μm |
10 cm | |
Blanco | |
10 láminas | |
Lámina | |
3,9 in | |
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in) |
A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto, nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.