Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-FL
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
10 láminas
Formato:
Hoja
Rollo
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in)
26,5 cm x 1,875 m
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
8,5 cm x 10 m (3,3 in x 32,8 pies)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
Descripción
- La primera membrana de transferencia optimizada para aplicaciones de fluorescencia
- El fondo extremadamente bajo mejora la sensibilidad de todos los protocolos de detección de fluorescencia
- Compatible con todas las sondas fluorescentes de uso frecuente en todas las longitudes de onda de excitación y emisión
- Ideal para aplicaciones de multiplexación y quimiofluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 26,5 cm |
| Anchura (métrico) | 1,875 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescencia, quimiofluorescencia, cromogenia, quimioluminiscencia |
| Capacidad de unión | null |
| Color | Blanco |
| Código | IPFL |
| Cantidad | 1 rollo |
| Anchura (imperial) | 6,2 ft |
| Formato | Rollo |
| Material | PVDF |
| Mostrar más |
A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto, nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.