Learn More
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoanálisis
Descripción
Elija entre cuatro superficies y una gran variedad de pocillos y configuraciones con los módulos separables para inmunoensayos Thermo Scientific™, que ofrecen fiabilidad, reproducibilidad entre pocillos y la mejor selección de productos para cada ensayo en concreto.
- Para ensayos inmunológicos en fase sólida, por ejemplo ELISA
- Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Los módulos independientes son fáciles de manipular.
- Sistema alfanumérico para una sencilla orientación.
- Se adaptan a equipos estándar.
- Alta calidad óptica para unos resultados fiables
- Poliestireno
Selección de superficie
- PolySorp™, Immulon™ 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
- Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y adherencia mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
- La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | Tiras separable |
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Placa de tiras |
| Descripción | Alta calidad óptica para unos resultados fiables |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | Paquete de 10, 60 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tira de microplacas |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.