Learn More
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoanálisis
Descripción
Elija entre cuatro superficies y una gran variedad de pocillos y configuraciones con los módulos separables para inmunoensayos Thermo Scientific™, que ofrecen fiabilidad, reproducibilidad entre pocillos y la mejor selección de productos para cada ensayo en concreto.
Elija entre LockWell, BreakApart y los 1 x 8 módulos separables en marcos estándar de 96 pocillos.
Características:
- Para inmunoensayos de fase sólida, por ejemplo, ELISA
- Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Los módulos independientes son fáciles de manipular.
- Sistema alfanumérico para una sencilla orientación.
- Se adaptan a equipos estándar
- Alta calidad óptica para unos resultados fiables
- Poliestireno
Selección de superficie:
- PolySorp™, Immulon™ 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
- Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y de unión mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
- Las superficies MultiSorp™ son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | Tiras separable |
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Placa de tiras |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | Alta calidad óptica para unos resultados fiables |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | Paquete de 10, 60 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.