Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Modules in White and Black
Keep wells in place with these breakable modules in white and black, ensuring fluorescence and luminescence assays are easy to handle.
Marca:  Thermo Scientific™ 95029800
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10089174
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mantenga los pocillos fijos en su posición de forma segura con los módulos separables Thermo Scientific™ en blanco y negro, y asegúrese de que los ensayos de fluorescencia y luminiscencia son fáciles de manejar.
Features:
  • High-quality polystyrene wells
  • Choice of two passive surfaces to enable assay optimization
  • C8 Strips provide flexiblity with sample size and optimal washing performance
  • Easy to handle; single well held as easily as strips
  • Compatible with common instrumentation
Choice of Surface:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
White:
  • Opaque and reflective surface
  • Low cross talk and minimal background
Black:
  • Opaque and light-absorbing surface
  • Minimum cross talk and back-scattered light
Note:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
hidrófobos
Placa de tiras
8 x 12
Black
Polystyrene
350 μl
Flat Bottom (F-well)
50
None
No
Fluorescencia
50 Boxes
Tira de microplacas
96
Universal Binding
Fluorescencia
50