Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Modules in White and Black
Keep wells in place with these breakable modules in white and black, ensuring fluorescence and luminescence assays are easy to handle.
Marca: Thermo Scientific™ 463201
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mantenga los pocillos fijos en su posición de forma segura con los módulos separables Thermo Scientific™ en blanco y negro, y asegúrese de que los ensayos de fluorescencia y luminiscencia son fáciles de manejar.
Características:
- Pocillos de poliestireno de alta calidad
- Opción de dos superficies pasivas para permitir la optimización del análisis.
- Tiras C8 que proporcionan flexibilidad con tamaño de muestras y óptimo rendimiento de lavado
- Fácil de manipular; un solo pocillo se puede manipular tan fácilmente como las tiras.
- Compatible con instrumentación común.
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Blanco:
- Superficie opaca y reflectante
- Baja diafonía y fondo mínimo
Negro:
- Superficie opaca y absorbente de luz
- Diafonía crónica y luz con retrodispersión
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Tiras separable | |
Sí | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Adsorción | |
Tira de microplacas | |
350 μl | |
250 μl | |
Redondo | |
60 | |
Ninguno |
Hidrófilo | |
Placa de tiras | |
Quimioluminiscencia | |
Paquete de 10, 60 cajas | |
Blanco | |
Poliestireno | |
96 | |
MaxiSorp | |
Luminiscencia | |
10 | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |