Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos
Realice inmunoensayos basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 437915
290.01 EUR hasta el 2024-12-14
Use el código promocional "21632" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Descripción
Realice inmunoensayos basados en la fluorescencia y la luminiscencia y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Características:
- Disponibles en tiras de 8, 12 o 16 pocillos
- Con o sin marco para la selección del ensayo óptimo
- Pocillos de fondo plano o forma de C
- Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
- El formato blanco ofrece la más alta reflexión de señal posible con una baja fluorescencia de fondo y se recomienda para la epifluorescencia
- El formato negro reduce la luz con retrodispersión que se puede detectar en la epifluorescencia
- Utilice un formato transparente o claro solo en aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ y Microlite™ 1+ para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Microlite 2+ es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Especificaciones
No | |
Sí | |
Colorimétrico | |
60 cajas | |
Tira de microplacas | |
350 μl | |
250 μl | |
MaxiSorp | |
ELISA | |
5 | |
60/caja |
Hidrófilo | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
60 | |
Ninguno | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |