Learn More
BRAND™ Espátulas de laboratorio de poliestireno resistentes a impactos
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
Descripción:
Combinación de espátula/cuchara
Espátula doble
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Fabricadas con poliestireno resistente a impactos
- Color verde
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 paq. |
| Descripción | Combinación de espátula/cuchara |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Espátula |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 180 mm |