Learn More
Thermo Scientific™ Tinción de proteínas Imperial™
Detecte proteínas en el rango bajo de nanogramos con esta tinción colorimétrica en gel lista para usar, formulada para proporcionar una tinción SDS-PAGE rápida y sensible.
182.00€ - 371.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. |
---|---|
Ubicación de detección | Detección en transferencia, detección en gel |
Método de detección | Colorimétrico |
Etiqueta o tinte | Coomassie |
Tipo de producto | Tinción de proteínas |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10006123
|
Thermo Scientific™
24615 |
1 L |
182.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10698074
|
Thermo Scientific™
24617 |
3 x 1 l |
371.00€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La tinción de proteínas Thermo Scientific™ Imperial es una tinción colorimétrica única y lista para usar, formulada con tinte Coomassie R-250, que ofrece un rendimiento de tinción total de proteínas rápido y sensible para la detección hasta el nivel bajo de nanogramos de proteínas en geles de electroforesis de poliacrilamida.
La tinción de proteínas Imperial es un reactivo de tinte de Coomassie para detectar bandas de proteínas en la electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y geles 2D. La tinción es una formulación única de R-250 azul vivo de Coomassie que ofrece mejoras sustanciales en el rendimiento de tinción de proteínas en comparación con otras tinciones caseras o comerciales. La tinción genera bandas de proteínas de color intenso que resultan fáciles de fotografiar y documentar con sistemas de captura de imágenes de gel. Este reactivo es una de las tinciones colorimétricas más sensibles y detecta con facilidad de 3 a 6 nanogramos de proteína por banda. El protocolo de tinción de proteínas Imperial utiliza sencillos pasos de lavado con agua en lugar de fijadores y decolorantes de metanol y ácido acético, lo que supone un ahorro de valioso tiempo de preparación y una reducción de los costes de reactivos.Características destacadas:
Sensible: detecta menos de 3 ng de proteína por banda con el protocolo mejorado (tres horas)
Rápida: el reactivo listo para usar detecta menos de 6 ng de proteína por banda en tan solo 20 minutos
Sólida: técnica de tinción de proteínas muy uniforme y reproducible
Alto contraste: las bandas de morado intenso son más fáciles de fotografiar o escanear que las tinciones convencionales de azul de Coomassie
Versátil: compatible con la secuenciación de proteínas y el análisis de espectrometría de masas posteriores
Cómoda: solo lavados con agua; sin necesidad de usar soluciones de fijadores de ácido ni decolorantes de metanol
Estable: la estabilidad a temperatura ambiente durante un año garantiza un rendimiento uniforme y un ahorro de espacio de refrigerador
Flexible: ajuste los tiempos de tinción y lavado para cumplir los requisitos de tiempo y sensibilidad
Especificaciones
Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. | |
Colorimétrico | |
Tinción de proteínas | |
proteína |
Detección en transferencia, detección en gel | |
Coomassie | |
Imperial™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1 año
- IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, Ethyl alcohol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.