Learn More
Cole Parmer Filtros de gas/líquido en línea
Los filtros de líquido/gas Cole-Parmer en línea tienen una membrana de filtro de vidrio de borosilicato.
Marca: Cole Parmer 02909-30
253.65 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los filtros de líquido/gas Cole-Parmer en línea tienen una membrana de filtro de vidrio de borosilicato.
- Filtre gases o líquidos con estos filtros de microfibra
- Todos los modelos tienen una membrana de filtro de vidrio borosilicatado
- La clasificación de eficacia líquida representa el 98 % de retención de partículas del tamaño indicado
- La clasificación de eficacia gaseosa tiene un porcentaje de retención de partículas de 0,01 µ m.
- La presión diferencial máxima para todos los filtros es de 40 psi (60 psi para unidades de 0,01 para µ m).
- Temperatura máxima a 0 psi: el nailon es de 230° F; el acero inoxidable y el PVDF Kynar es de 250° F
Especificaciones
(1 x 4 pulg.) | |
5/paq. | |
Filtros de gas/líquido en línea |