Learn More
Ohaus™ Cubierta en uso V71
Adecuado para mantener limpias las básculas compactas V71 durante su uso.
Marca: Ohaus™ 30037445
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Se adapta a las básculas compactas V71
- V71P1502T
- V71P3T
- V71P6T
- V71P15T
- V71P30T
- V71P1502T-M
- V71P3T-M
- V71P6T-M
- V71P15T-M
- V71P30T-M
- También se adapta a placa de termobloque/tubo de PCR de 0,2 ml
- Protege su instrumento del polvo, de las huellas dactilares y de los derrames
Especificaciones
Básculas compactas, modelo V71 | |
Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX) | |
Cubiertas en uso | |
Cubierta en uso |