Learn More
Fisherbrand™ Incubadora de agitación refrigerada Incu-Shaker™ de 10 l
La incubadora Fisherbrand™ Incu-Shaker de 10 l refrigerada es una incubadora de agitación de alta resistencia. Un potente motor proporciona un uso sin problemas con un mínimo ruido y vibración. El sistema patentado de refrigeración por calor garantiza una uniformidad excelente en toda la cámara. Temperaturas tan bajas como 12 °C por debajo de la temperatura ambiente.
Marca: Fisherbrand™ H2012-E-FIS
8506.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Órbita circular horizontal de 19 mm para aireación y mezcla excelentes
- Calienta y enfría desde 12 °C por debajo de la temperatura ambiente a 60 °C
- Excelente uniformidad de la cámara
- Se suministra con plataforma plana para placas, bandejas y otros objetos planos
- Plataforma magnética opcional para el intercambio de pinzas sin herramientas
- La plataforma grande, de 45 x 45 cm, admite matraces de 5 x 2 l
- La plataforma magnética y las pinzas se venden por separado
Especificaciones
19 mm | |
230 V | |
Circular | |
2 L | |
CE | |
1,25 °C | |
31 in | |
79 cm | |
17,8 x 17,8 in | |
22 in | |
17,8 in | |
45 cm | |
77 kg | |
Incu-Shaker de 10 L Refrigerado | |
Crecimiento de cultivos, mezcla de ingredientes | |
De 1 min a 48 h o continuo |
De 30 a 300 rpm | |
Ambiente -15°C a 60°C | |
5 Matraces Erlenmeyer de 2 L | |
Plataforma de agitación con incubación | |
Enchufe de la UE | |
50/60 Hz | |
17,8 in | |
45 cm | |
31 x 20 x 22 in | |
56 cm | |
45 cm | |
170 lb | |
±0,1°C | |
Digital | |
Plataforma plana con alfombrilla | |
2 años de garantía |