Learn More
Ohaus™ Incubando rocking y agitando Shaker
Incubar agitadores basculantes y rotatorios incuba muestras para obtener resultados precisos y repetibles. Los agitadores basculantes proporcionan un movimiento similar al de la sierra de ver, y los agitadores agitados ofrecen un movimiento tridimensional de 'onda' suave y de baja espuma. Todos los modelos cuentan con pantallas LED con controles táctiles.
Marca: Ohaus™ 30391975
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ahorro de espacio, modelo de sobremesa
- Aplicaciones: Hibridaciones, cultivos celulares, técnicas de blotting, geles de tinción y destaining
- Incuba muestras de 5°C por encima de la temperatura ambiente a 65°C para proporcionar resultados precisos y repetibles
- Las pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, el ángulo de inclinación/velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes simultáneamente
- Cable 3de cable y enchufe desmontables (incluidos)
- Carcasa de aluminio fundido con tapa de policarbonato
- Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma visual/sonora en modelos digitales y alarma sonora en modelos analógicos, indicador de precaución de calor - para proteger tanto al usuario como a las muestras
Incubadora, agitador, agitador
Especificaciones
0 a 15° | |
± 1 rpm | |
230 V, 5 A, 50/60 Hz | |
Ambiente más 5°C a 65 °C (Uniformidad ±0,5°C a 37°C) | |
5 A | |
CE, TUV | |
17,00 in | |
43,20 x 27,90 cm | |
273 x 197 x 97 mm | |
26,7 cm | |
43,20 cm | |
197 mm | |
ISRK04HDG | |
Protección contra sobrecarga con alarma sonora/visual en los modelos digitales, alarma sonora en los modelos analógicos, indicador de precaución por calor |
4,5 kg | |
De 1 a 50 rpm | |
230 V | |
450 W | |
Balancín/agitador | |
Carcasa de aluminio fundido, tapa de policarbonato, plataforma de aluminio | |
43,20 cm | |
254 x 197 mm | |
10,50 in | |
17,00 in | |
27,90 cm | |
5,7 kg | |
LED con control táctil | |
De 1 s a 160 h |