Learn More
Indane-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10047939 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10047939 1 g 1 g
10704682 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10047939
Marca: Thermo Scientific Acros 437990010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52205-85-3
Fórmula molecular C9H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 216.679
Clave InChI SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1H-indeno-5-sulfonilo
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indane-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 47.8°C to 48.8°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indane-5-sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.