Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Classic
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
25 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales. Tarjeta clásica QIAcard FTA con indicadores con 4 áreas de muestra por tarjeta.
- Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
- Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
- Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN, cuatro muestras por tarjeta. |
| Formato | Tarjeta |
| Tipo de muestra | ADN bucal |
| Para utilizar con (equipo) | Amplificación STR directa |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
| Incluye | Colorante indicador rosa |
| N.º de muestras | 4 |
| Tipo de producto | Tarjeta FTA clásica con indicadores |
| Cantidad | 25 paq. |
| Volumen de muestra | 125 μl |