Learn More
QIAGEN Microtarjeta FTA™ con indicadores
Código de producto. 11320854
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para ENSIC, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11320854
Marca: QIAGEN WB120211
Para la recolección, estabilización, procesamiento, transporte y archivo de muestras de ácido nucleico bucal. Indicando QIAcard FTA Micro con 1 área de muestra por tarjeta.
Las tarjetas FTA indicadoras de QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando una muestra incolora, p. ej. se aplican células bucales o saliva. Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con volúmenes de 125 & micro; L. La lisis celular al contacto, desnaturaliza las proteínas y protege el ADN de la degradación.
Especificaciones
Formato Tarjeta
Tipo de muestra ADN
Para utilizar con (aplicación) Para ENSIC, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA
Etiqueta o tinte Inerte
N.º de muestras 1
Tipo de producto Microtarjeta FTA con indicadores
Cantidad 125 μl
Volumen de muestra 125 μl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4