Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo Código de producto.: 11428716
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo
Código de producto. 11428716
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11428716
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16052.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Útil para la tinción de los cuerpos de Negri. El carmín de índigo se utiliza como colorante alimentario, indicador de pH e indicador de ozono disuelto. Se utiliza para detectar fugas de aminoácidos, resaltar partes del tracto urinario, manchas de tejido y herramienta para la determinación de hipoclorito. Como colorante en la función renal, se utiliza en el análisis y la detección de nitratos y cloratos, y en el análisis de la leche.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Útil para la tinción de los cuerpos de Negri. El carmín de índigo se utiliza como colorante alimentario, indicador de pH e indicador de ozono disuelto. Se utiliza para detectar fugas de aminoácidos, resaltar partes del tracto urinario, manchas de tejido y herramienta para la determinación de hipoclorito. Como colorante en la función renal, se utiliza en el análisis y la detección de nitratos y cloratos, y en el análisis de la leche.
Solubilidad
Soluble en éter monometílico de etilenglicol y etanol. Ligeramente soluble en agua y alcohol. No soluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinónimo indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
PubChem CID 5284351
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo carmine
Punto de fusión >300 °C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 4103904
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4944
Información de solubilidad Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents.
Nombre IUPAC disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.36
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/01/2025 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Número de lote10240612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Número de lote61000828 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Número de lote10113608 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Número de lote10196622 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo >